Ethyl (1R,2R)-2-[[(S)-1-Phenylethyl]amino]cyclopentanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470865-1G
APOSOR470865-1GEA 916 EUR
APOSOR470865-1G
Ethyl (1R,2R)-2-[[(S)-1-Phenylethyl]amino]cyclopentanecarboxylate
Ethyl (1R,2R)-2-[[(S)-1-Phenylethyl]amino]cyclopentanecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₃NO₂
Molecular Weight: 261,359 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28023494
CAS-Nummer: 359586-67-7