4-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470868-1G
APOSOR470868-1GEA
1010
EUR
APOSOR470868-1G
4-Amino-2,6-dimethoxypyridine
4-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19688654 CAS-Nummer: 17325-39-2 |