2-(Boc-amino)-1-iodopropane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470869-5G
APOSOR470869-5GEA
1010
EUR
APOSOR470869-5G
2-(Boc-amino)-1-iodopropane
2-(Boc-amino)-1-iodopropane
Formel:
C₈H₁₆INO₂ Molecular Weight: 285.123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214622 CAS-Nummer: 363599-44-4 |