Methyl 3-(4-Ethynylphenyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR470870-1G
APOSOR470870-1GEA
819
EUR
APOSOR470870-1G
Methyl 3-(4-Ethynylphenyl)propanoate
Methyl 3-(4-Ethynylphenyl)propanoate
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Molecular Weight: 188,222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26398532 CAS-Nummer: 1068471-18-0 |