6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR470872-5G
APOSOR470872-5GEA
713
EUR
APOSOR470872-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
6-Chloro-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂OS Molecular Weight: 176,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16875711 CAS-Nummer: 6632-63-9 UN: 3263 ADR: 8,III |