tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)-1-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Boc-2-(hydroxymethyl)-1-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
OR470873-1G
APOSOR470873-1GEA
1500
EUR
APOSOR470873-1G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)-1-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)-1-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Molecular Weight: 257,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13184495 CAS-Nummer: 203662-53-7 |