2-(Boc-amino)-5-bromo-3-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (5-bromo-3-hydroxypyridin-2-yl)carbamate
OR470878-1G
APOSOR470878-1GEA
91.5
EUR
APOSOR470878-1G
2-(Boc-amino)-5-bromo-3-hydroxypyridine
2-(Boc-amino)-5-bromo-3-hydroxypyridine
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₃ Molecular Weight: 289.126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756114 CAS-Nummer: 1207175-73-2 |