2-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470880-1G
APOSOR470880-1GEA
916
EUR
APOSOR470880-1G
2-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
2-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22416262 CAS-Nummer: 75965-66-1 |