cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470881-1G
APOSOR470881-1GEA 1010 EUR
APOSOR470881-1G
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane
Formel: C₆H₁₂N₂
Molecular Weight: 112,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27935365
CAS-Nummer: 19885-60-0