1-(2-Acetoxyethyl)pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470884-1G
APOSOR470884-1GEA
1010
EUR
APOSOR470884-1G
1-(2-Acetoxyethyl)pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(2-Acetoxyethyl)pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14707223 CAS-Nummer: 1251731-71-1 |