5-(Aminomethyl)-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470886-1G
APOSOR470886-1GEA
1540
EUR
APOSOR470886-1G
5-(Aminomethyl)-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
5-(Aminomethyl)-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₉BClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18730170 CAS-Nummer: 1544673-71-3 |