3,6-Dichloro-4-iodopyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470888-5G
APOSOR470888-5GEA
1300
EUR
APOSOR470888-5G
3,6-Dichloro-4-iodopyridazine
3,6-Dichloro-4-iodopyridazine
Formel:
C₄HCl₂IN₂ Molecular Weight: 274,875 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18249972 CAS-Nummer: 130825-13-7 |