N,N-Diethyl-1,3-benzenediamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470891-5G
APOSOR470891-5GEA
1010
EUR
APOSOR470891-5G
N,N-Diethyl-1,3-benzenediamine hydrochloride
N,N-Diethyl-1,3-benzenediamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₆N₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27959538 CAS-Nummer: 214707-03-6 |