Methyl 2-(6-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR470895-1G
APOSOR470895-1GEA
295
EUR
APOSOR470895-1G
Methyl 2-(6-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate 97%
Methyl 2-(6-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₀O₄ Molecular Weight: 206,195 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16658283 CAS-Nummer: 726174-52-3 |