3-Bromo-4-methoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470896-5G
APOSOR470896-5GEA
1010
EUR
APOSOR470896-5G
3-Bromo-4-methoxybenzylamine
3-Bromo-4-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₁₀BrNO Molecular Weight: 216.075 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03410965 CAS-Nummer: 247254-47-3 UN: 2735 ADR: 8 III |