3-(4-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470898-1G
APOSOR470898-1GEA
916
EUR
APOSOR470898-1G
3-(4-Chlorobenzyl)-2-piperidone
3-(4-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Formel:
C₁₂H₁₄ClNO Molecular Weight: 223,699 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848670 CAS-Nummer: 1260763-19-6 |