3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470899-1G
APOSOR470899-1GEA
916
EUR
APOSOR470899-1G
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
3-(2-Chlorobenzyl)-2-piperidone
Formel:
C₁₂H₁₄ClNO Molecular Weight: 223,699 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848668 CAS-Nummer: 1260766-37-7 |