2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470901-1G
APOSOR470901-1GEA 916 EUR
APOSOR470901-1G
2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]ethanol
2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]ethanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Molecular Weight: 181,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08449030
CAS-Nummer: 4960-64-9