2-[4-(2-Cyclopropylethoxy)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470903-1G
APOSOR470903-1GEA
1120
EUR
APOSOR470903-1G
2-[4-(2-Cyclopropylethoxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(2-Cyclopropylethoxy)phenyl]ethylamine
Formel:
C₁₃H₁₉NO Molecular Weight: 205,296 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21260218 CAS-Nummer: 1481230-07-2 |