2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470904-1G
APOSOR470904-1GEA 916 EUR
APOSOR470904-1G
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₄H₂₁NO
Molecular Weight: 219,323 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11167592
CAS-Nummer: 1042579-53-2