2-[4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470905-1G
APOSOR470905-1GEA
713
EUR
APOSOR470905-1G
2-[4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl]ethylamine
Formel:
C₁₃H₁₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09924455 CAS-Nummer: 1000550-74-2 |