2-[4-(Pyrrolidin-3-yloxy)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470906-1G
APOSOR470906-1GEA
1220
EUR
APOSOR470906-1G
2-[4-(Pyrrolidin-3-yloxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Pyrrolidin-3-yloxy)phenyl]ethylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Molecular Weight: 206,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09924818 CAS-Nummer: 1000507-30-1 |