2-[4-(Pyridin-3-ylmethoxy)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470908-1G
APOSOR470908-1GEA
713
EUR
APOSOR470908-1G
2-[4-(Pyridin-3-ylmethoxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Pyridin-3-ylmethoxy)phenyl]ethylamine
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O Molecular Weight: 228,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09044240 CAS-Nummer: 1343316-76-6 |