Methyl 2-(7-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(7-hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
OR470910-1G
APOSOR470910-1GEA
1190
EUR
APOSOR470910-1G
Methyl 2-(7-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
Methyl 2-(7-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₀O₄ Molecular Weight: 206,195 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09991503 CAS-Nummer: 181052-63-1 |