2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470914-5G
APOSOR470914-5GEA 1010 EUR
APOSOR470914-5G
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NO₂S·ClH
Molecular Weight: 235,731 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986816
CAS-Nummer: 2006277-03-6