2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470915-5G
APOSOR470915-5GEA
1010
EUR
APOSOR470915-5G
2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₃NO₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986815 CAS-Nummer: 1073666-57-5 |