2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470917-5G
APOSOR470917-5GEA
1330
EUR
APOSOR470917-5G
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11898924 CAS-Nummer: 142336-20-7 |