5-Chloroisophthalonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470922-1G
APOSOR470922-1GEA
1120
EUR
APOSOR470922-1G
5-Chloroisophthalonitrile
5-Chloroisophthalonitrile
Formel:
C₈H₃ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27959539 CAS-Nummer: 109292-88-8 |