4,6-Dimethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470924-1G
APOSOR470924-1GEA
1290
EUR
APOSOR470924-1G
4,6-Dimethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
4,6-Dimethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18719934 CAS-Nummer: 1622217-32-6 |