2-Ethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470926-1G
APOSOR470926-1GEA
1540
EUR
APOSOR470926-1G
2-Ethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Ethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ Molecular Weight: 233,114 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13182289 CAS-Nummer: 1494670-02-8 |