3-(3-Methoxybenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470928-1G
APOSOR470928-1GEA
804
EUR
APOSOR470928-1G
3-(3-Methoxybenzyl)pyrrolidine hydrochloride
3-(3-Methoxybenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 227,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986825 CAS-Nummer: 2006277-93-4 |