(R)-3-(Cbz-amino)-2-piperidone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470929-1G
APOSOR470929-1GEA
561
EUR
APOSOR470929-1G
(R)-3-(Cbz-amino)-2-piperidone
(R)-3-(Cbz-amino)-2-piperidone
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264105 CAS-Nummer: 722499-65-2 |