Ethyl 3-(5-Chloro-2-nitrophenyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470930-1G
APOSOR470930-1GEA
1150
EUR
APOSOR470930-1G
Ethyl 3-(5-Chloro-2-nitrophenyl)propanoate
Ethyl 3-(5-Chloro-2-nitrophenyl)propanoate
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO₄ Molecular Weight: 257,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986823 CAS-Nummer: 1803762-10-8 |