1-Bromo-1-nitrocyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470936-1G
APOSOR470936-1GEA
499
EUR
APOSOR470936-1G
1-Bromo-1-nitrocyclobutane
1-Bromo-1-nitrocyclobutane
Formel:
C₄H₆BrNO₂ Molecular Weight: 180 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986827 CAS-Nummer: 51175-81-6 |