4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470938-1G
APOSOR470938-1GEA
1010
EUR
APOSOR470938-1G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoic acid
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999327 CAS-Nummer: 27021-04-1 |