4-(Hydroxymethyl)-3-methylphenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470939-1G
APOSOR470939-1GEA
1060
EUR
APOSOR470939-1G
4-(Hydroxymethyl)-3-methylphenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)-3-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₁BO₃ Molecular Weight: 248,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18732622 CAS-Nummer: 1160430-87-4 |