3-(3-Bromopropoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470946-1G
APOSOR470946-1GEA
601
EUR
APOSOR470946-1G
3-(3-Bromopropoxy)benzaldehyde
3-(3-Bromopropoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 243,097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656204 CAS-Nummer: 144707-69-7 |