6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G
OR470947-250MG
OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA
140
EUR
APOSOR470947-1G
APOSOR470947-250MG
APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213333 CAS-Nummer: 7306-67-4 |