4-Aza-9-fluorenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470948-1G
APOSOR470948-1GEA 478 EUR
APOSOR470948-1G
4-Aza-9-fluorenone
4-Aza-9-fluorenone
Formel: C₁₂H₇NO
Molecular Weight: 181.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022194
CAS-Nummer: 3882-46-0