2-(Methylthio)-5,6-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470949-1G
APOSOR470949-1GEA
783
EUR
APOSOR470949-1G
2-(Methylthio)-5,6-dihydropyrimidin-4(1H)-one
2-(Methylthio)-5,6-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Formel:
C₅H₈N₂OS Molecular Weight: 144,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19224225 CAS-Nummer: 100185-53-3 |