2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470951-1G
APOSOR470951-1GEA
1540
EUR
APOSOR470951-1G
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ Molecular Weight: 152,944 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611421 CAS-Nummer: 1279715-26-2 |