N-[(4-Pyridyl)methyl]cyclopropanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470955-5G
APOSOR470955-5GEA
529
EUR
APOSOR470955-5G
N-[(4-Pyridyl)methyl]cyclopropanamine
N-[(4-Pyridyl)methyl]cyclopropanamine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03821870 CAS-Nummer: 193153-60-5 |