3-Acetamido-5-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Acetamido-5-hydroxybenzoic Acid
OR470959-1G
APOSOR470959-1GEA
284
EUR
APOSOR470959-1G
3-Acetamido-5-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20654260 CAS-Nummer: 93561-88-7 |