3-Hydroxy-5-(methylamino)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470960-1G
APOSOR470960-1GEA
357
EUR
APOSOR470960-1G
3-Hydroxy-5-(methylamino)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(methylamino)benzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16998481 CAS-Nummer: 89611-00-7 |