2-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470961-5G
APOSOR470961-5GEA 601 EUR
APOSOR470961-5G
2-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]aniline
2-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]aniline
Formel: C₉H₁₀N₄
Molecular Weight: 174,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025845
CAS-Nummer: 127988-21-0