2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470962-5G
APOSOR470962-5GEA
601
EUR
APOSOR470962-5G
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Molecular Weight: 173,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09814189 CAS-Nummer: 61292-50-0 |