2-[(1-Pyrazolyl)methyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470963-5G
APOSOR470963-5GEA
601
EUR
APOSOR470963-5G
2-[(1-Pyrazolyl)methyl]aniline
2-[(1-Pyrazolyl)methyl]aniline
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Molecular Weight: 173,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08572198 CAS-Nummer: 956533-57-6 |