4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)aniline
OR470965-5G
APOSOR470965-5GEA
342
EUR
APOSOR470965-5G
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Molecular Weight: 173,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03422514 CAS-Nummer: 142335-61-3 |