6-(Isopropylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470971-1G
APOSOR470971-1GEA
713
EUR
APOSOR470971-1G
6-(Isopropylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Isopropylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12152624 CAS-Nummer: 1183803-85-1 |