Ethyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470978-1G
APOSOR470978-1GEA
499
EUR
APOSOR470978-1G
Ethyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28014556 CAS-Nummer: 365413-16-7 |